Learn More
Gibco™ Medio 199, sales de Earle
Código de producto. 11554426 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Con aditivos:
Bajo nivel de glucosa, Glutamina, Rojo de fenol
Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico
Tamaño de la unidad:
500 ml
5000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Con aditivos Tamaño de la unidad
11554426 500 mL Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico 5000 ml
15440554 500 mL Bajo nivel de glucosa, Glutamina, Rojo de fenol 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11554426 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 31150030
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se desarrolló originalmente para estudios nutricionales de fibroblastos de embrión de pollo.
El medio 199 se desarrolló originalmente para estudios nutricionales de fibroblastos de embrión de pollo. Tiene una amplia utilidad con especies, especialmente para el cultivo de células no transformadas. Este M199 se modifica de la siguiente manera: con L-glutamina, rojo de fenol y piruvato sódico.
El medio 199 es ampliamente utilizado en virología, producción de vacunas y cultivo in vitro de explantes primarios de epitelio pancreático de ratón y tejidos de lente de rata.
  • Contiene adenina, adenosina, hipoxantina, timina y vitaminas adicionales
  • Está disponible con sales de Earle para su uso con una incubadora de CO2 o con sales de Hanks para su uso sin CO2.
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Epitelial de rata
Tipo de célula Fibroblastos embrionarios de pollo, epitelio pancreático de ratón y tejidos de lente de rata
Concentración 1X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio 199
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico
Sin aditivos Sin HEPES
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Osmolalidad 290 - 310 mOsm/kg
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz.
Condiciones de envío: Ambiente.
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Entorno de cultivo CO2
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.