Learn More
Gibco™ Medio 199 (10X)
Código de producto. 11310882 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11310882 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11310882 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11825015
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se desarrolló originalmente para estudios nutricionales de fibroblastos de embrión de pollo.
El medio 199 tiene una amplia utilidad con especies, especialmente para el cultivo de células no transformadas. El medio 199 es ampliamente utilizado en virología, producción de vacunas y cultivo in vitro de explantes primarios de epitelio pancreático de ratón y tejidos de lente de rata. Life Technologies ofrece diversas modificaciones del medio 199 Gibco para una serie de aplicaciones de cultivos celulares.
  • Contiene componentes únicos, incluyendo adenina, adenosina, hipoxantina, timina y vitaminas adicionales
  • Está disponible con sales de Earle para su uso con una incubadora de CO2 o con sales de Hanks para su uso sin CO2.
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
  • Las formas concentradas del medio 199 Gibco requieren la adición de bicarbonato sódico, el ajuste del pH y la filtración en el momento de la preparación.
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Epitelial de rata
Tipo de célula Fibroblastos embrionarios de pollo, epitelio pancreático de ratón y tejidos de lente de rata
Clasificación Origen animal
Concentración 10X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio 199
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Alto contenido en glucosa, Rojo de fenol
Sin aditivos Sin glutamina, Sin HEPES, Sin piruvato sódico, Sin bicarbonato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
 Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local. Para uso diagnóstico in vitro.