Learn More
Gibco™ Medio McCoy 5A (modificado), HEPES
Código de producto. 15470574 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470574 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15470574 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12330031
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Requires
Suplementación
El medio 5A de McCoy (modificado) es un medio para uso general compatible con la propagación de muchos tipos de células primarias, líneas de células establecidas y explantes de tejidos de biopsia.
Este medio es compatible con el crecimiento de células de mamíferos primarias derivadas de la médula ósea normal, la piel, el bazo, los riñones, los pulmones, los embriones de rata y otros tejidos.
  • Contiene agente reductor glutatión, bacto-peptona y alto contenido en glucosa
  • Se modifica de la siguiente manera: con alto contenido en glucosa, L-glutamina, bacto-peptona, rojo fenol, HEPES; sin piruvato sódico.
  • Este producto también incluye la adición del Dr. Hsu de las sales de Hanks, lo que permite su uso fuera de la incubadora de CO2.
  • Requiere suplementación de suero, normalmente con suero fetal bovino (FBS) al 10 %
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
  • Embalaje sostenible
  • Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa a seres humanos ni a animales
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Fibroblastos de rata
Tipo de célula tejidos de biopsia
Clasificación Origen animal
Concentración 1X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio 5A modificado de McCoy
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Alto contenido en glucosa, Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol
Sin aditivos Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local. Diseñado para aplicaciones de procesamiento de cultivos de células y tejido ex vivo.