Learn More
Gibco™ Medio 5A de McCoy (modificado)
Código de producto. 15410604 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15410604 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15410604 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 16600082
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Requires
Suplementación
Fomenta la propagación de muchos tipos de células primarias, líneas celulares establecidas y explantes de tejidos de biopsia
El medio McCoy's 5A (modificado) apoyará el crecimiento de células primarias de mamíferos derivadas de médula ósea normal, piel, bazo, riñón, pulmón, embriones de rata y otros tejidos. Este McCoy's 5A está modificado de la siguiente manera: con alta glucosa, L-glutamina, bacto-peptona, rojo fenol; sin piruvato de sodio, HEPES.
  • Modificación del medio basal 5A
  • Contiene agente reductor glutatión, bacto-peptona y un alto nivel de glucosa
  • Incluye la adición de sales de Hank del Dr. Hsu para permitir su uso fuera de la incubadora de CO2
  • Requiere suplementación de suero, normalmente con suero fetal bovino (FBS) al 10 %
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Fibroblastos de rata
Tipo de célula Tejidos de biopsia
Clasificación Origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio 5A de McCoy modificado
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Alto contenido en glucosa, Glutamina, Rojo de fenol, Bicarbonato sódico
Sin aditivos Sin HEPES, Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación