Learn More
Gibco™ Kit de transfección LV-MAX™
Código de producto. 15819081 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15819081 1 l 1 litro
1 options
Código de producto. 15819081 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A35348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1702.00€
    1616.65€ / 1 litros
    Ahorro 85.35€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
TheLV- MAX Transfection Kit is an essential component of the LV-MAX Lentiviral Production System.
The Gibco LV-MAX Transfection Kit is a vital component of the LV-MAX Lentiviral Production System, specifically designed for the transient transfection of high-density suspension-adapted Viral Production Cells (human embryonic kidney (HEK) 293-derived cells). This kit is designed to maximize lentiviral particle production, ensuring high yields and reproducibility.
El kit de transfección Gibco LV-MAX es un componente esencial del sistema de producción lentiviral LV-MAX. Está formulado para la transfección transitoria de las células de producción víricas Gibco (células derivadas de 293 riñones embrionarios humanos adaptados a la suspensión de alta densidad (HEK)). El reactivo incluido de transfección de alta eficiencia, catiónico, basado en lípidos, el suplemento de producción lentiviral y el potenciador LV están diseñados para trabajar juntos y producir el nivel más alto posible de partículas lentivirales a partir de las células de producción víricas cuando se cultivan en el medio de producción LV-MAX.
  • Diseñado específicamente para la transfección de células de suspensión de alta densidad para maximizar la producción lentiviral
  • Permite un elevado nivel de producción de cultivos de alta densidad transfectados transitoriamente, lo que supone alcanzar rendimientos de hasta 1 x 108 TU/ml (LVV-GFP no concentrados).
  • Proporciona resultados de transfección sólidos y reproducibles, lo que ofrece a los usuarios una mayor confianza en sus resultados
  • El protocolo de cultivo y transfección sencillo y robusto encaja en cualquier flujo de trabajo de producción transitorio. El kit incluye tres componentes clave necesarios para optimizar la producción lentiviral. Estos solo están disponibles en el kit y no se venden por separado.
  • Reactivo de transfección LV-MAX: es un reactivo de transfección basado en lípidos, catiónico y de alta eficiencia diseñado exclusivamente para la cotransfección de múltiples plásmidos en cultivos celulares de producción viral de alta densidad con alta eficacia de transfección y baja toxicidad
  • El suplemento LV-MAX es un suplemento optimizado, químicamente definido, sin suero, sin proteínas, sin formulación de origen animal, diseñado para suprimir el crecimiento celular durante la transfección y aumentar la producción de vectores lentivirales sin comprometer la viabilidad celular ni interferir con el proceso de producción lentiviral
  • Potenciador LV-MAX: es una formulación patentada, sin material de origen animal, diseñada para impulsar la producción de vectores lentivirales celulares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Líneas de células establecidas
Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
Contenido y almacenamiento • 50 ml de suplemento LV-MAX
• 6 ml de reactivo de transfección LV-MAX
• 40 ml de potenciador LV-MAX
Suficiente para 1 l de producción LV
Almacenar a 2-8°C, protegido de la luz.
Tipo de célula Células derivadas 293
Tipo de muestra ADN plasmídico
Transfection Technique Transfección basada en lípidos
Para utilizar con (aplicación) Transfección
Línea de productos LV-MAX
Tipo de producto Kit de transfección
Cantidad 1 l
Compatible con suero Sí
Condiciones de envío Hielo húmedo