Learn More
Gibco™ Medio de producción LV-MAX™
Código de producto. 15863374 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
6 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15863374 1 L 1 litro
15839081 1 L 1 litro
15849081 6 x 1 l 6 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15863374 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A3583401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
LV-MAX Production Medium is a chemically defined, serum-free, protein-free medium, specially developed for high-density growth and transfection of Gibco Viral Production Cells (suspension-adapted HEK 293-derived cells).
Gibco LV-MAX Production Medium is a chemically defined, serum-free, protein-free medium, specially developed for high-density growth and transfection of Gibco Viral Production Cells (suspension-adapted HEK 293-derived cells) promoting high-titer lentiviral production.
El medio de producción LV-MAX Gibco es un medio definido químicamente, sin suero y sin proteínas, especialmente desarrollado para el crecimiento de alta densidad y la transfección de células de producción víricas Gibco (células derivadas de HEK 293 adaptadas a suspensiones) que fomentan la producción de lentivirus de títulos altos.
  • Apoya el crecimiento de células de producción víricas en suspensión a densidades de más de 1,0 x 107 células/ml
  • Permite un elevado nivel de producción de cultivos de alta densidad transfectados transitoriamente, lo que supone alcanzar rendimientos de hasta 1 x 108 TU/ml (LVV-GFP no concentrados)
  • Apoya el crecimiento y la transfección de células de producción víricas en formatos de cultivo desde bloques de 96 pocillos profundos hasta matraces de 2 l y biorreactores
El medio de producción LV-MAC está listo para su uso y no requiere suplementación. La formulación químicamente definida proporciona una reproducibilidad y fiabilidad altas entre lotes. El medio no se recomienda para cultivos celulares adherentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Línea celular de producción viral
Tipo de célula HEK 293
Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio de producción lentiviral
Esterilidad Sterile-filtered
Con aditivos GlutaMAX
Calidad de fabricación ISO 13485, MDSAP, FDA-registered
Línea de productos LV-MAX
Cantidad 1 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Antibióticos incluidos Sin antibióticos
Contenido y almacenamiento Almacenar a 2-8°C, proteger de la luz.
Culture Type Cultivos celulares en suspensión