Descripción
Gibco LV-MAX Production Medium is a chemically defined, serum-free, protein-free medium, specially developed for high-density growth and transfection of Gibco Viral Production Cells (suspension-adapted HEK 293-derived cells) promoting high-titer lentiviral production.
El medio de producción Gibco LV-MAX es un medio definido químicamente, sin suero y sin proteínas, especialmente desarrollado para el crecimiento de alta densidad y la transfección de células de producción viral Gibco (células derivadas de HEK 293 adaptadas a suspensiones) que fomentan la producción de lentivirus de títulos altos.
- Facilita el crecimiento de células de producción viral en suspensión a densidades de más de 1,0 x 107 células/ml
- Permite un elevado nivel de producción de cultivos de alta densidad transfectados transitoriamente, lo que supone alcanzar rendimientos de hasta 1 x 108 TU/ml (LVV-GFP no concentrados)
- Facilita el crecimiento y la transfección de células de producción viral en formatos de cultivo desde bloques de 96 pocillos profundos hasta matraces de 2 l y biorreactores
El medio de producción LV-MAC está listo para su uso y no requiere suplementación. La formulación químicamente definida proporciona una alta reproducibilidad y fiabilidad entre lotes. El medio no se recomienda para cultivos celulares adherentes.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | Línea celular de producción viral |
| Tipo de célula | HEK 293 |
| Clasificación | Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio de producción lentiviral |
| Esterilidad | Sterile-filtered |
| Con aditivos | GlutaMAX |
| Calidad de fabricación | ISO 13485, MDSAP, FDA-registered |
| Línea de productos | LV-MAX |
| Cantidad | 6 x 1 l |
| Mostrar más |