Learn More
Gibco™ ™ Sistema de producción lentiviral LV-MAX
Código de producto. 15829081 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15829081 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 15829081 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A35684
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
The LV-MAX Lentiviral Production System is the first optimized system that provides a scalable and high-yield lentiviral vector production.
The Gibco LV-MAX Lentiviral Production System is an optimized, scalable system designed to maximize lentiviral vector production. This system is specifically designed for high-density suspension cultures of HEK293-derived Viral Production Cells, which are adapted to a chemically defined, serum-free, and protein-free LV-MAX Production Medium. The kit also includes a high-efficiency, cationic, lipid-based transfection reagent, LV supplement, and LV enhancer, designed for the transient transfection of high-density suspension-adapted Viral Production Cells. All components work synergistically to generate superior and functional lentiviral particles under serum-free conditions compared to conventional polyethylenimine (PEI).
El sistema de producción de lentivirus LV-MAX Gibco es el primer sistema optimizado que proporciona una plataforma de producción de lentivirus vectorial, escalable y de alto rendimiento. Se basa en un cultivo en suspensión y de alta densidad de células de producción virales derivadas HEK 293 adaptadas a un medio de producción LV-MAX especial definido químicamente, sin suero ni proteínas. El rendimiento óptimo del título vírico está mediado por nuestro avanzado reactivo de transfección de nanopartículas lipídicas en combinación con un nuevo potenciador y suplemento específico de lentivirus. Todos los componentes actúan sinérgicamente para generar partículas de lentivirus superiores y funcionales en condiciones sin suero en comparación con la polietilenimina convencional (PEI).
El sistema de producción de lentivirus LV-MAX ofrece lo siguiente:
  • Título alto: superior a 1 x 108 TU/ml (LVVs-GFP no concentrados)
  • Sistema de suspensión escalable: desde una placa de 96 pocillos profundos hasta un biorreactor de 2 l
  • Sin suero: lo que supone la eliminación de los componentes de origen animal y los riesgos asociados
  • Protocolos de transfección y cultivo sencillo y sólido que encajan en los flujos de trabajo de producción transitoria actuales
Los componentes incluidos en el sistema de producción de lentivirus LV-MAX son: dos viales de células de producción víricas congeladas, un litro de medio de producción LV-MAX y un kit de transfección LV-MAX suficiente para producir 0,3 l de lentivirus. Los componentes del sistema de producción de lentivirus LV-MAX también están disponibles para su compra por separado. También se necesita, pero no se incluye en este kit, el medio de suero reducido Opti-MEM I Gibco (n.º cat. 31985062).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Línea celular de producción viral
Formulario Líquido
Tipo de producto Sistema de producción lentiviral
Línea de productos LV-MAX
Cantidad 1 Kit
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Contenido y almacenamiento • Medio de producción LV-MAX de 1 l. Almacenar a 2- 8°C, proteger de la luz.
• Kit de transfección LV-MAX de 0,3 l. Almacenar a 2- 8°C, proteger de la luz.
• 2 viales de células de producción víricas. Almacenar en nitrógeno líquido hasta que esté listo para usar. No guarde las células a -80°C.
Tipo de entrega Lentiviral, transfección
Culture Type Cultivos celulares en suspensión
Sistema de expresión Transitorio