Learn More
Gibco™ Medio L-15 de Leibovitz, sin rojo de fenol
Código de producto. 11540556 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11540556 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11540556 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 21083027
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Permite el crecimiento de células renales de mono HEP-2 y explantes primarios de tejido humano embrionario y adulto.
El medio L-15 de Leibovitz está tamponado con fosfatos y aminoácidos de base libre en lugar de bicarbonato sódico. Este medio L-15 se modifica de la siguiente manera: con galactosa, L-glutamina y piruvato sódico; sin glucosa, rojo fenol, HEPES ni bicarbonato sódico.
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF).
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
El medio L-15 de Leibovitz se fabrica en instalaciones bajo buenas prácticas de fabricación en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Instalaciones registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios. Certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Células renales de mono HEP-2
Tipo de célula explantes de tejido humano embrionario y adulto
Clasificación Origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio L-15 de Leibovitz
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina, Piruvato sódico, Galactosa
Sin aditivos Sin glucosa, Sin HEPES, Sin rojo fenol
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación