Learn More
Gibco™ Gránulos Lab Armor™
Código de producto. 10612160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Volumen: 4 l
Volumen: 8 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10612160 Volumen: 8 l cada uno
10120988 Volumen: 4 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10612160 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1254302
En stock
Gránulos metálicos pequeños y no uniformes de una aleación térmica metálica y seca para su uso en baños de agua; diseñados para sustituir el agua de un baño de agua o el hielo de un contenedor con hielo.
  • Mantiene una temperatura uniforme mejor que el agua, ya que transfiere el calor más lentamente
  • Puede permanecer siempre en marcha y listo para su uso
  • Los frascos y tubos permanecen en su lugar sin necesidad de gradillas, pesos ni flotadores
  • Elimina el mantenimiento que requiere un baño de agua, como vaciarlo, limpiarlo y volver a llenarlo
  • Elimina el riesgo de contaminación que supone el agua estancada en el baño de agua
  • No se observa condensación alrededor de los tapones ni los frascos de incubación extraídos del baño seco
  • Alternativa más respetuosa con el medio ambiente que el agua
  • Más eficiencia energética que el agua
  • Consume menos energía cuando se configura a 37 y 65 °C
  • Fabricados con un material reciclable que puede limpiarse con etanol, lo que elimina la necesidad de usar germicidas para baños de agua que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente
  • Almacenar a entre 15 y 30 °C (se envía a temperatura ambiente)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera Reflectante, inerte, suave
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 15–30 °C
Condiciones de envío: Ambiente
Capacidad (métrico) 8 l
Intervalo de temperatura De -80 °C a 180 °C
Tipo Gráfico de
Línea de productos Gibco
Cantidad Volumen: 8 l
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Diámetro (métrico) 5 mm de polidispersión