Learn More
Gibco™ L-Glutamine
Código de producto. 10545294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10545294 1 kg 1 Kg
12569079 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10545294 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 21051040
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
L-Glutamine is an amino acid required for cell culture.
L-glutamine participates in the formation of purine and pyrimidine nucleotides, amino sugars, glutathione, L-glutamate, other amino acids, and is used in protein synthesis and glucose production. L-glutamine, unlike most other amino acids, is not stable in solution. The rate at which this degradation proceeds is a function of time, temperature, and pH.
La L-glutamina participa en la formación de purina y nucleótidos de pirimidina, aminoazúcares, glutatión, L-glutamato y otros aminoácidos, y se usa en la síntesis de proteínas y la producción de glucosa. A diferencia de la mayoría de los demás aminoácidos, la L-glutamina no es estable en solución. El ritmo al que avanza esta degradación depende del tiempo, la temperatura y el pH.
  • L-glutamina en polvo (no estéril) debe hacerse como una solución madre filtrada estéril de 200 mm (o similar) en agua destilada
  • La concentración óptima depende del tipo de célula y del medio empleado para el cultivo de las células, aunque generalmente está en el intervalo de 2 a 6 mm
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 15 a 30 °C
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación
Tipo de célula Células de mamíferos
Clasificación Chemically-defined
Formulario Polvo
Tipo de producto L-glutamina
Esterilidad No estéril
Con aditivos Glutamina
Sin aditivos None
Grado de pureza o calidad Grado de USP
Cantidad 1 kg
Condiciones de envío Temperatura ambiente