Learn More
Gibco™ L-glutamina (200 mM)
Código de producto. 11539876 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11539876 100 mL 100 ml
15430614 20 mL 20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11539876 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 25030081
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Solución madre lista para su uso que actúa como suplemento de cultivos celulares
Gibco L-Glutamine is a ready-to-use amino acid supplement for cell culture. L-glutamine is an amino acid required in cell culture for the formation of purine and pyrimidine nucleotides, amino sugars, glutathione, L-glutamate, and other amino acids, as well as in protein synthesis and glucose production. Unlike most other amino acids, L-glutamine is not stable in solution with a rate of degradation dependent upon time, temperature, and pH. The optimal concentration depends upon the cell type and medium used to culture the cells, but generally falls in the range of 2–6 mM.
La L-glutamina es un aminoácido necesario para el cultivo celular. La L-glutamina participa en la formación de purina y nucleótidos de pirimidina, aminoazúcares, glutatión, L-glutamato y otros aminoácidos, así como en la síntesis de proteínas y la producción de glucosa. A diferencia de la mayoría de los demás aminoácidos, la L-glutamina no es estable en solución. El ritmo al que avanza la degradación depende del tiempo, la temperatura y el pH.
  • La concentración óptima depende del tipo de célula y del medio empleado para el cultivo de las células, aunque generalmente está en el intervalo de 2 a 6 mM
  • Se fabrica en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, que se encuentran ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido) y que están registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios y certificadas conforme a la norma ISO 13485
Bioproducción, cultivo celular, clonación, cultivo de células de mamíferos, transformación, producción de vacunas víricas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutamina
CAS 56-85-9
pH entre 6 y 8
Envase Bottle
Peso molecular (g/mol) 146.14 g/mol
Cantidad 100 mL
Grado Cell Culture
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100 X
Forma física Líquido
Línea de productos Gibco
Condiciones de envío Hielo seco