Learn More
Gibco™ Solución de cloruro de potasio KaryoMAX™
Código de producto. 10524224 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 × 100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10524224 4 × 100 mL paquete de 4
1 options
Código de producto. 10524224 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 10575090
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Solución hipotónica de 0,075 M para ampliar las células para facilitar la propagación de cromosomas metafase para cariotipado
  • Formulado como 5,592 g de cloruro potásico por litro de agua destilada
  • Se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, que se encuentran ubicadas en Grand Island, Nueva York, y que se han registrado en la FDA como fabricante de productos sanitarios y certificadas conforme a la norma ISO 13485
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Formulario Líquido
Tipo de producto Solución de cloruro de potasio
Esterilidad Estéril con filtro
pH entre 6 y 8
Línea de productos KaryoMAX
Cantidad 4 × 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para uso diagnóstico in vitro.