Learn More
Gibco™ Insulina-transferrina-selenio (ITS-G) (100X)
Código de producto. 12097549 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12097549 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12097549 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 41400045
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Suplemento del medio basal para reducir la cantidad de suero bovino fetal (SBF) necesaria para el cultivo de células
Gibco™ Insulin-Transferrin-Selenium (ITS-G) is used as a basal medium supplement in order to reduce the amount of fetal bovine serum (FBS) needed to culture cells. Originally used with RPMI 1640 and Minimum Essential Medium (MEM), ITS-G solution is now routinely used with other basal media to support a wide variety of cell types in the presence of 2 to 4% FBS.
  • La solución de ITS-G, empleada originalmente con RPMI 1640 y medio esencial mínimo (MEM), se usa ahora rutinariamente con otro medio basal para admitir una amplia variedad de tipos celulares en presencia de entre un 2 y un 4 % de SFB.
  • La insulina promueve la absorción de la glucosa y los aminoácidos, la lipogénesis, el transporte intracelular y la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos
  • La transferrina es un portador de hierro y también puede ayudar a reducir los niveles tóxicos de radicales de oxígeno y peróxido
  • El selenio, como el sodio selenita, es un cofactor de la glutatión peroxidasa y otras proteínas, y se utiliza como un antioxidante en el medio
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C
Condiciones de envío: Temperatura ambiente
Vida útil: 18 meses a partir de la fecha de fabricación
Tipo de célula Células de mamíferos
Concentración 100 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Transferrina
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Sterile-filtered
Sin aditivos Sin rojo fenol
Cantidad 10 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente