Learn More
Gibco™ Insulina-transferrina-selenio-etanolamina (ITS-X) (100X)
Código de producto. 10524233
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
10524233 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 10524233 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 51500056
Suplemento del medio basal para reducir la cantidad de suero bovino fetal (SBF) necesaria para el cultivo de células
  • La solución ITS-X se utiliza de manera rutinaria, en combinación con entre un 2 y un 4 % de SFB, para admitir los tipos celulares que requieren etanolamina, como las células epiteliales bronquiales.
  • La insulina promueve la absorción de la glucosa y los aminoácidos, la lipogénesis, el transporte intracelular y la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos
  • La transferrina es un portador de hierro y también puede ayudar a reducir los niveles tóxicos de radicales de oxígeno y peróxido
  • El selenio, como el sodio selenita, es un cofactor de la glutatión peroxidasa y otras proteínas que se utiliza como un antioxidante en el medio
  • La etanolamina es un precursor de fosfoglicéridos que son esenciales para la estructura de la membrana plasmática y orgánulos celulares.
  • Se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, que se encuentran ubicadas en Grand Island, Nueva York, y que se han registrado en la FDA como fabricante de productos sanitarios y certificadas conforme a la norma ISO 13485
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C
Condiciones de envío: Temperatura ambiente
Vida útil: 18 meses a partir de la fecha de fabricación
Tipo de célula Células de mamíferos
Concentración 100 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Transferrina
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Insulin
Cantidad 10 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente