Learn More
Gibco™ IMDM, polvo
Código de producto. 17102949 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17102949 10 L 10 litros
1 options
Código de producto. 17102949 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12200069
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Requires
Suplementación
Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM) is well suited for rapidly proliferating, high-density cell cultures, including Jurkat, COS-7, and macrophage cells.
  • El medio de Dulbecco modificado de Iscove (IMDM) es muy adecuado para cultivos celulares de alta densidad y proliferación rápida, como Jurkat, COS-7 y macrófagos.
  • Almacenar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C
Modificado de la siguiente manera:
  • Con: L-glutamina, rojo fenol
  • Sin: α-tioglicerol, 2-mercaptoetanol
Uso de IMDM
  • El IMDM, una modificación del medio Eagle modificado de Dulbecco, incluye selenio, así como aminoácidos y vitaminas adicionales.
  • Además, este medio exclusivo carece de hierro, ya que el nitrato de potasio reemplaza al nitrato férrico.
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento; por lo tanto, el IMDM requiere suplementación, comúnmente con un 10 % de Suero Bovino Fetal (SBF).
  • El IMDM utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (3,024 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
  • Las formas de polvo del medio de cultivo celular Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Células Jurkat, COS-7 y macrófagos
Clasificación Libre de material de origen animal
Formulario Polvo
Tipo de producto IMDM (medio de Dulbecco modificado de Iscove)
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Alto contenido en glucosa, Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin α-tioglicerol, Sin 2-mercaptoetanol
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 10 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: 2-8 °C.
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.