Learn More
Gibco™ IMDM, sin rojo fenol
Código de producto. 11500556 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11500556 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11500556 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 21056023
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Requires
Suplementación
Adecuado para cultivos celulares de alta densidad de rápida proliferación, incluyendo células Jurkat, COS-7y macrófagos
El IMDM, una modificación del medio Eagle modificado de Dulbecco, incluye selenio, así como aminoácidos y vitaminas adicionales. Además, este medio exclusivo carece de hierro, ya que el nitrato de potasio reemplaza al nitrato férrico. IMDM se modifica de la siguiente manera: con L-glutamina, rojo fenol; sin a-tioglicerol, 2-mercaptoetanol.
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF).
  • Utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (3,024 g/l) y, por lo tanto, requiere un entorno con CO2 al 5-10 % para mantener el pH fisiológico.
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
La solución IMDM Gibco se fabrica en instalaciones bajo buenas prácticas de fabricación en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Instalaciones registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios. Certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Células Jurkat, COS-7 y macrófagos
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto IMDM (medio de Dulbecco modificado de Iscove)
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Alto contenido en glucosa, Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Piruvato sódico
Sin aditivos Sin rojo fenol, Sin α-tioglicerol, Sin 2-mercaptoetanol
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación