Learn More
Gibco™ IMDM
Código de producto. 10135083 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10135083 1000 mL cada uno
11504556 500 mL cada uno
12589059 10 x 500 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10135083 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12440046
Enfoque en las terapias regenerativas
Usar código promocional 28027
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Requires
Suplementación
El medio de Dulbecco modificado de Iscove es muy adecuado para cultivos celulares de alta densidad y proliferación rápida, como Jurkat, COS-7 y macrófagos.
  • El medio Dulbecco modificado de Iscove (IMDM) es muy adecuado para cultivos celulares de alta densidad y proliferación rápida, como Jurkat, COS-7 y macrófagos.
  • Almacenar de 2 °C a 8 °C, protegido de la luz.
Modificado de la siguiente manera:
  • Con: L-glutamina, rojo fenol
  • Sin: α-tioglicerol, 2-mercaptoetanol
Uso de IMDM
  • El IMDM, una modificación del medio Eagle modificado de Dulbecco, incluye selenio, así como aminoácidos y vitaminas adicionales.
  • Este medio exclusivo carece de hierro, ya que el nitrato de potasio reemplaza al nitrato férrico.
  • El IMDM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento; por lo tanto, requiere suplementación, comúnmente con un 10 % de Suero Bovino Fetal (SBF).
  • El IMDM utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (3,024 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con un 5–10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Células Jurkat, COS-7 y macrófagos
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto IMDM (medio de Dulbecco modificado de Iscove)
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Alto contenido en glucosa, Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin α-tioglicerol, Sin 2-mercaptoetanol
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 1000 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
Para uso diagnóstico in vitro.