Learn More
Gibco™ Suplemento HT (100X)
Código de producto. 11530386 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11530386 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 11530386 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11067030
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El suplemento de HT es adecuado para que la recuperación posterior a la selección supere los efectos de la aminopterina intracelular residual.
  • Mezcla líquida de hipoxantina sódica (10 mM) y timidina (1,6 mM)
  • Una vez que la ruta de la biosíntesis de novo de los nucleósidos se ha restablecido, se puede interrumpir el suplemento de HT.
  • Se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, que se encuentran ubicadas en Grand Island, Nueva York, y que se han registrado en la FDA como fabricante de productos sanitarios y certificadas conforme a la norma ISO 13485
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C
Condiciones de envío: Temperatura ambiente
Vida útil: 18 meses a partir de la fecha de fabricación
Concentración 100 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento HT
Esterilidad Estéril con filtro
Cantidad 50 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente