Learn More
Gibco™ Suero de caballo, inactivado por calor, origen Nueva Zelanda
Código de producto. 10368902 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10368902 500 mL 500 ml
11540636 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10368902 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 26050088
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Suero probado (negativo) mediante inmunoensayo enzimático (EIA) de un rebaño donante.
  • Los sueros Gibco ofrecen un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos.
  • Se han ganado la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado.
  • Ayudan a satisfacer las necesidades de investigación y presupuesto.
  • Suero probado (negativo) mediante inmunoensayo enzimático (EIA) de un rebaño donante.
  • Se suministran congelados. Deben almacenarse a < 10 °C.
  • Categoría de los sueros: Especializado
  • Origen: Nueva Zelanda
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Especie Caballo/equino, caballo
País de origen Nueva Zelanda
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero de caballo
Cantidad 500 mL
Serum Treatment Inactivado por calor
Línea de productos Gibco
Condiciones de envío Congelado
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.