Descripción
- Formulaciones de la solución salina equilibrada de Hank (HBSS) con calcio y magnesio
- Se utiliza como medio de transporte o para la preparación de reactivos
- La HBSS se modifica de la siguiente manera: con calcio, magnesio y rojo fenol
- Sin material de origen animal
- Está disponible la formulación completa
- Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Solución salina equilibrada de Hanks (HBSS) |
| Concentración | 1X |
| Para utilizar con (aplicación) | Variedad de aplicaciones de cultivo celular; como lavado de células antes de la disociación; transporte de células o muestras de tejido; dilución de células para el recuento; y preparación de reactivos |
| pH | 6,7 - 7,8 |
| Forma física | Líquido |
| Línea de productos | Gibco |
| Cantidad | 500 mL |
| Tipo de solución | Sal equilibrada de Hanks |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Incluye | Sin piruvato sódico |
| Mostrar más |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.