Learn More
Gibco™ Mezcla de nutrientes F-12 de Ham, polvo
Código de producto. 10472882
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 L
10 x 1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10472882 50 L cada uno
15480604 10 x 1 L paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10472882 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 21700018
Ham's F-12 Nutrient Mixture (F-12) was designed for serum-free single-cell plating of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells.
  • La mezcla de nutrientes F12 de Ham (F-12) fue diseñada para una placa de célula única libre de suero de células de ovario de hámster chino (CHO)
  • El F-12 ya se ha utilizado para el crecimiento sin suero de cultivos de CHO además de para el crecimiento complementado con suero de otras células de mamíferos, incluidos condrocitos y células epiteliales de la próstata de rata.
  • Almacenar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C
Modificado de la siguiente manera:
  • Con: L-glutamina, rojo fenol
  • Sin: bicarbonato de sodio
Uso de F12:
  • En comparación con otros medios basales, el F-12 contiene una variedad más amplia de componentes, incluidos cinc, putrescina, hipoxantina y timidina
  • El F-12 Gibco™ no contiene proteínas ni factores de crecimiento; por lo tanto, F-12 requiere suplementación, comúnmente con un 10 % de suero bovino fetal (SBF)
  • El F-12 utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (1,176 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico. 
  • Las formas de polvo del medio de cultivo celular Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación.
  • El crecimiento sin suero de células CHO en F-12 ha llevado a una variedad de formulaciones mejoradas.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Gibco F-12 is manufactured at a cGMP compliant facility located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Astrocitos de rata primarios
Formulario Polvo
Tipo de producto Mezcla de nutrientes F-12 de Ham
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin HEPES, Sin bicarbonato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 50 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: 2-8 °C.
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación
no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local. Para uso diagnóstico in vitro.