Learn More
Gibco™ Mezcla de nutrientes F-12 de Ham
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15440564 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15440564 1000 mL 1000 ml
15172529 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440564 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11765047
Enfoque en las terapias regenerativas
Usar código promocional 28027
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Suplementación
Diseñado para la siembra en placa de único tipo celular sin suero de células de ovario de hámster chino (CHO)
El F-12 ya se ha utilizado para el crecimiento libre de suero de cultivos de CHO además de para el crecimiento complementado con suero de otras células de mamíferos, incluidos condrocitos y células epiteliales de la próstata de rata. Este medio F-12 de Ham se modifica de la siguiente manera: con L-glutamina y rojo fenol.
  • Contiene cinc, putrescina, hipoxantina y timidina
  • No contiene proteínas ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF).
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (1,176 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células CHO, COS-7 y células epiteliales de próstata de rata
Tipo de célula Astrocitos de rata primarios
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Mezcla de nutrientes F-12 de Ham
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin HEPES
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 1000 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación