Learn More
Gibco™ Mezcla de nutrientes F-10 de Ham
Código de producto. 15490554 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490554 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15490554 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11550043
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Requires
Suplementación
La mezcla de nutrientes F10 de Ham fue diseñada para el cultivo sin suero de células de ovario de hámster chino (CHO).
El F-10 ya se ha utilizado para el crecimiento sin suero de cultivos de CHO además de para el crecimiento suplementado con suero de otras células de mamíferos, incluidos COS-7, astrocitos de rata primario y células epiteliales de la próstata de rata. Este F-10 de Ham se modifica de la siguiente manera: con rojo fenol, L-glutamina; sin HEPES.
  • Contiene cinc, putrescina, hipoxantina y timidina
  • El cultivo sin suero de células CHO en F-10 ha generado una gran variedad de formulaciones mejoradas, como la mezcla de nutrientes F-12 de Ham (F-12).
  • No contiene proteínas ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF).
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (1,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células CHO, COS-7 y células epiteliales de próstata de rata
Tipo de célula Astrocitos de rata primarios
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Mezcla de nutrientes F-10 de Ham
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Alto contenido en glucosa, Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin HEPES
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C (proteger de la luz)
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación