Learn More
Gibco™ Pastillas de tampón Gurr
Código de producto. 10656143 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 comprimidos
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10656143 50 comprimidos paquete de 50
1 options
Código de producto. 10656143 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 10582013
 Artículo restringido
En stock
Una forma cómoda de preparar un tampón fosfato a pH 6,8 para diluir el colorante de Giemsa
  • Se utiliza para el bandeo G de cromosomas para el análisis citogenético
  • Añada una pastilla de tampón a 100 ml de agua destilada y agite hasta su disolución
  • Tamaño del envase: 50 comprimidos
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 15 a 30 °C
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación
Tipo de célula Células de mamíferos
Formulario Polvo
Tipo de producto Tampón Gurr
Para utilizar con (aplicación) Investigación clínica, investigación traslacional
pH 6,8
Cantidad 50 comprimidos
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.