Learn More
Gibco™ Suero de cabra, origen Nueva Zelanda
Descripción
- Los sueros Gibco™ ofrecen un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos.
- Se han ganado la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado.
- Ayudan a satisfacer las necesidades de investigación y presupuesto.
- Se suministran congelados. Deben almacenarse a < -10 °C.
- Categoría de los sueros: Especializado
- Origen: Nueva Zelanda
- Edad: Adulta
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C Condiciones de envío: Congelado |
| Especie | Cabra/caprino |
| Age | Adulta |
| País de origen | Nueva Zelanda |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suero de cabra |
| Cantidad | 100 mL |
| Serum Treatment | Estándar (esterilizado mediante filtro) |
| Esterilidad | Estéril |
| Línea de productos | Gibco |
| Mostrar más |
Para uso diagnóstico in vitro. Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.