Learn More
Gibco™ Suplemento GlutaMAX™
Código de producto. 13462629 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13462629 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 13462629 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 35050061
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Una alternativa a la L-glutamina que posee una mayor estabilidad que mejora la salud celular.
Gibco GlutaMAX Supplement is an L-alanyl-L-glutamine dipeptide alternative to L-glutamine that exhibits increased stability, leading to improved cell health. L-Glutamine is an amino acid required in cell culture for the formation of purine and pyrimidine nucleotides, amino sugars, glutathione, L-glutamate, and other amino acids, as well as in protein synthesis and glucose production. GlutaMAX Supplement is suitable for adherent and suspension culture of mammalian cells, with no adaptation required. It is formulated as a 200 mM L-alanyl-L-glutamine dipeptide in 0.85% NaCl.
  • Adecuado para los cultivos en suspensión y adherente de células de mamíferos y no requiere ninguna adaptación.
  • Se suministra como 200 mM de dipéptido de L-alanil-L-glutamina en 0,85 % de NaCl.
  • En comparación con la L-glutamina: Minimiza la acumulación de amoníaco tóxico; mejora la viabilidad y el crecimiento celular; permanece estable en una amplia gama de temperaturas
  • Las células rompen el enlace dipéptido para liberar L-glutamina según sea necesario, evitando la acumulación de residuos y manteniendo una provisión fresca de L-glutamina durante cultivos de larga duración.
  • Los cultivos con menores niveles de amoníaco muestran una mejora en la viabilidad celular.
  • Además, las condiciones de cultivo están más controladas gracias a la concentración uniforme, algo que no es posible con la L-glutamina
  • Estable a temperatura ambiente y listo para usar
  • Se fabrica en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, que se encuentran ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido) y que están registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios y certificadas conforme a la norma ISO 13485
Cultivo celular, clínica, investigación clínica y traslacional, citogenética, cariotipado, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: 15 °C a 30 °C
Condiciones de almacenamiento alternativo: - 5 °C a - 20 °C y 2 °C a 8 °C
Condiciones de envío: Temperatura ambiente
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación
Tipo de célula Células de mamíferos
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 100 X
Tipo de cultivo Cultivo de células de mamífero
Formulario Líquido
Tipo de producto GlutaMax
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Sterile-filtered
Para utilizar con (aplicación) Investigación clínica, investigación traslacional
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalidad 440 - 500 mOsm/kg
pH entre 4,7 y 6
Línea de productos Gibco, GlutaMAX
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fuente Libre de material de origen animal