Descripción
Requires
Suplementación
El MEM de Glasgow se desarrolló para su uso con líneas celulares del riñón, como BHK-21. Este MEM de Glasglow está modificado de la siguiente manera: con L-glutamina, rojo fenol; sin HEPES, caldo de fosfato de triptosa.
- Contiene el doble de la concentración de aminoácidos y vitaminas en comparación con el medio basal Eagle original, y se utiliza sin suero.
- Originalmente formulado con caldo de fosfato de triptosa al 10 %
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Requiere suplementación, comúnmente con caldo de fosfato de triptosa al 10 %.
- Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,75 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
- Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | BHK-21 |
| Clasificación | Libre de material de origen animal |
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | MEM (medio esencial mínimo) |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Alto contenido en glucosa, Glutamina, Rojo de fenol |
| Sin aditivos | Sin HEPES, Sin piruvato sódico, Sin caldo de fosfato triptosa |
| Calidad de fabricación | cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
| Línea de productos | Gibco |
| Mostrar más |