Learn More
Gibco™ Antibiótico selectivo Geneticin™ (sulfato G418) (50 mg/ml)
Código de producto. 11579886 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
20 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11579886 20 mL 20 ml
10092772 20 mL 20 ml
11558616 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11579886 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 10131035
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Lo produce la bacteria Micromonospora rhodorangea y su acción consiste en unir el ribosoma, por lo que inhibe la síntesis de proteínas tanto en células procariotas como eucariotas
Gibco Geneticin Selective Antibiotic (G418 Sulfate) is produced by the bacterium Micromonospora rhodorangea and acts by binding the ribosome, thus inhibiting protein synthesis in both prokaryotic and eukaryotic cells.
Resistance to Geneticin Selection Antibiotic (G418 Sulfate) is conferred by the E. coli APH(3)–I and APH(3)–II resistance genes.
  • Used as selective antibiotic in concentration range of 100 - 200μg/mL for bacteria, or 200 – 500μg/mL for most mammalian cells
  • Supplied as 50mg/mL solution in water
Cell Culture, Cloning, Drosophila S2 Cell Culture, High Five™ Cell Culture, Insect Cell Culture, Mammalian Cell Culture, Selection, Sf9 & Sf21 Cell Culture, Transfection, Transformation
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Se fabrica en instalaciones conforme buenas prácticas de fabricación, registradas en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos como fabricante de productos sanitarios y que están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación
Tipo de célula Células eucariotas, células procariotas
Concentración 50 mg/mL
Tipo de cultivo Cultivo celular de mamíferos, cultivo celular de insectos
Formulario Líquido
Tipo de producto Geneticin
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Sterile-filtered
Para utilizar con (aplicación) Selección⁄generación de líneas celulares estables eucariotas
Línea de productos Geneticin
Cantidad 20 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Geneticin Selective Antibiotic (G418 Sulfate) (50 mg/mL)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Gentamicin