Learn More
Gibco™ Medio de expresión Freestyle™ 293
Código de producto. 11550426 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
1 bolsa universal
20 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
1000 ml
20 litros
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11550426 1 L 1000 ml
10319322 6 x 1 L paquete de 6
13426156 1 bolsa universal 10 litros
15285885 20 L 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11550426 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12338018
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Formulación sin proteínas, sin suero y ni material de origen animal, lo que facilita la purificación
Gibco FreeStyle 293 Expression Medium is an animal origin–free, chemically defined, protein-free medium specifically developed to support the growth and transfection of 293-F cells in suspension without adaptation. The medium is complete and ready-to-use, with no supplementation required.
El medio de expresión FreeStyle 293 es un medio libre de origen animal, definido químicamente y libre de proteínas que se ha desarrollado específicamente para apoyar el crecimiento y la transfección de células 293-F en suspensión sin adaptación. El medio está completo y listo para usar, sin necesidad de usar suplementos.
  • Formato completo y listo para usar que contiene suplemento GlutaMAX™
  • Capacidad para apoyar el crecimiento de la suspensión y la transfección de células 293-F
  • Fácil de usar con los sistemas de expresión FreeStyle 293
  • Escalabilidad en matraces para dispositivos giratorios y biorreactores
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de mamífero, expresión en mamíferos, producción de proteínas de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, producción de vacunas víricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células FreeStyle™ 293-F Cells
Clasificación Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free
Formulario Líquido
Tipo de producto Expression Medium
Serum Level Serum-free
Línea de productos Freestyle
Cantidad 1 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Storage conditions: 2°C to 8°C. Protect from light
Shipping conditions: Ambient
Shelf life: 12 months from date of manufacture
Culture Type Suspension Cell Culture
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.