Learn More
Gibco™ Expi293™ Expression System Kit
Código de producto. 13481059 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13481059 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 13481059 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A14635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3475.00€
    3092.65€ / paquete de 1
    Ahorro 382.35€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Diseñado con tecnología de expresión transitoria para lograr una producción de proteínas extremadamente alta a partir de células de mamíferos. El kit del sistema de expresión Gibco™ Expi293™ se basa en un cultivo de alta densidad de células Expi293F™ en un medio de expresión Expi293™.
The Expi293 Expression System is a complete, scalable platform for rapid, high-yield transient protein production from mammalian HEK293 cells. The system includes: high-density Expi293F cells in Expi293 Expression Medium and ExpiFectamine 293 transfection reagent optimized with enhancers to maximize protein production and reproducibility.
  • Producción rápida de cantidades de miligramos a gramos de proteína recombinante en células de mamíferos
  • Cultivos de alta densidad de células Expi293 que producen más células de expresión por mililitro de cultivo y unas mayores producciones de proteína
  • Pliegue nativo y modificaciones postraslacionales de mamíferos, como la glicosilación de proteínas expresadas
  • Protocolos de transfección y cultivo sencillo y sólido que encajan fácilmente en los flujos de trabajo de expresión transitoria actuales
  • Expresión ampliable que puede aplicarse a cultivos de < 1 ml a > 10 l, generando así la cantidad de proteína necesaria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Expi293F™
Contenido y almacenamiento Dos viales de células Expi293F congeladas
Un frasco de 1000 ml de medio de expresión Expi293
Un kit de transfección ExpiFectamine 293 para 1 l de cultivo
Un vial de anticuerpos que expresan el vector de control positivo
Un frasco de 100 ml de medio de suero reducido Opti-MEM
Almacene todos los componentes a entre +2°C y 8°C, excepto las células congeladas, que deben almacenarse en nitrógeno líquido
Tipo de entrega Transfección
Tipo de célula Células derivadas 293
Promotor CMV
Transfection Technique Transfección basada en lípidos
Sistema de expresión Mamífero
Estabilidad de expresión Transitorio
Para utilizar con (aplicación) Expresión de proteínas
de control principal Producción de proteínas, expresión constitutiva
N.º de reacciones 33
Línea de productos Expi293
Tipo de producto Kit de sistema de expresión
Etiqueta de proteína Sin etiquetar
Cantidad 1 Kit
Tipo de sistema Sistema de expresión Expi293™