Learn More
Gibco™ Dynabeads™ activadoras de linfocitos T humanos CD3/CD28 para expansión y activación de células T
Tienda Gibco ProductosDescripción
Includes
Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28 are supplied as a suspension containing 4 x 107 Dynabeads/mL in phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, with 0.1% human serum albumin (HSA).
- Activación de células T, sin necesidad de células alimentadoras
- Células activadas que conservan su función in vivo
- Máxima reproducibilidad sin contaminación por anticuerpos solubles o mitógenos
- De 100 a 1000 veces la expansión de linfocitos T
- Tipo de célula: Células T (población total)
- Producto final: Células
- Reactividad: Humano
- Tipo de muestra: Cultivos celulares, células mononucleares de sangre periférica (PBMC)
- Especie diana: Humano
Activación y expansión celular, análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celular, activación y expansión de células humanas, aislamiento de células humanas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células T (población total) |
| Certificaciones/conformidad | ISO9001 and ISO13485 |
| Clonalidad | Monoclonal |
| Concentración | 4 x 10 7 Beads/mL |
| Contenido y almacenamiento | Dynabeads™ Human Treg Expander CD3/CD28 se suministra en suspensión y contiene 4 × 107 Dynabeads™/mL en solución salina tamponada con fosfatos (PBS), pH 7,4, con 0,1% de seroalbúmina humana (HSA). Condiciones de almacenamiento: 2 °C a 8 °C. No la congele. |
| Descripción | Monoclonal anti-human CD3 and CD28 antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads |
| Color | Brown |
| Para utilizar con (aplicación) | Activation and Expansion of T-cells |
| Material | Poliestireno magnético |
| Tipo de producto | Activador de células T humanas CD3/CD28 |
| Mostrar más |