Learn More
Gibco™ Dynabeads™ activadoras de linfocitos T humanos CD3/CD28 para expansión y activación de células T
Código de producto. 10548353
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,4 mL
2 mL
5 x 2 mL
Tamaño de la unidad:
400 microlitros
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10548353 5 x 2 mL cada uno
10310614 0,4 mL 400 microlitros
10587973 2 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10548353 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11132D
Includes
Los reactivos Dynabeads CD3/CD28 activadores de linfocitos T humanos se suministran en forma de suspensión que contiene 4 x 107 Dynabeads/ml en solución salina tamponada con fosfato (PBS), pH 7.4, con albúmina de suero humano al 0.1 % (HSA).
Para la activación y expansión de linfocitos T humanos
  • Activación de células T, sin necesidad de células alimentadoras
  • Células activadas que conservan su función in vivo
  • Máxima reproducibilidad sin contaminación por anticuerpos solubles o mitógenos
  • De 100 a 1000 veces la expansión de linfocitos T
  • Tipo de célula: Células T (población total)
  • Producto final: Células
  • Reactividad: Humano
  • Tipo de muestra: Cultivos celulares, células mononucleares de sangre periférica (PBMC)
  • Especie diana: Humano
Activación y expansión celular, análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celular, activación y expansión de células humanas, aislamiento de células humanas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células T (población total)
Certificaciones/conformidad ISO9001 and ISO13485
Clonalidad Monoclonal
Concentración 4 x 10 7 Beads/mL
Contenido y almacenamiento 5 × 2 ml de Dynabeads™ activadoras de células T humanas CD3/CD28 se suministran como una suspensión que contiene 4 × 107 Dynabeads™/ml en solución salina tamponada con fosfato (PBS), pH 7,4, con 0,1 % de albúmina de suero humano (HSA).
Condiciones de almacenamiento: 2 °C a 8 °C. No la congele.
Descripción Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads
Color Brown
Para utilizar con (aplicación) Activación y expansión celular, análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celular, activación y expansión de células humanas, aislamiento de células humanas
Material Poliestireno magnético
Tipo de producto Activador de células T humanas CD3/CD28
Para utilizar con (equipo) DynaMag™ Magnet
Especie del huésped Ratón
Tecnología de aislamiento Magnetic Beads
Línea de productos DYNAL, Dynabeads
Cantidad 5 x 2 ml
Reactividad Humano
Tipo de muestra Cultivos celulares, células mononucleares de sangre periférica (PBMC)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Funcionalidad de superficie Epoxi
Especies diana Humano
Uniformidad Monosized 4.5 μm (CV <5%)
Volumen (métrico) 5 x 2 mL
Diámetro (métrico) 4,5 μm
Estado normativo For Research Use Only