Learn More
Gibco™ Dynabeads™ activadoras de linfocitos T humanos CD3/CD28 para expansión y activación de células T
Código de producto. 10310614 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,4 mL
2 mL
5 x 2 mL
Tamaño de la unidad:
400 microlitros
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10310614 0,4 mL 400 microlitros
10587973 2 mL cada uno
10548353 5 x 2 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10310614 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11161D
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28 are supplied as a suspension containing 4 x 107 Dynabeads/mL in phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, with 0.1% human serum albumin (HSA).
Para la activación y expansión de linfocitos T humanos
  • Activación de células T, sin necesidad de células alimentadoras
  • Células activadas que conservan su función in vivo
  • Máxima reproducibilidad sin contaminación por anticuerpos solubles o mitógenos
  • De 100 a 1000 veces la expansión de linfocitos T
  • Tipo de célula: Células T (población total)
  • Producto final: Células
  • Reactividad: Humano
  • Tipo de muestra: Cultivos celulares, células mononucleares de sangre periférica (PBMC)
  • Especie diana: Humano
Activación y expansión celular, análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celular, activación y expansión de células humanas, aislamiento de células humanas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células T (población total)
Certificaciones/conformidad ISO9001 and ISO13485
Clonalidad Monoclonal
Concentración 4 x 10 7 Beads/mL
Contenido y almacenamiento El producto contiene 0,4 ml de Dynabeads CD3/CD28 activadoras de linfocitos T humanos en solución salina tamponada con fosfato (PBS), pH 7,4, con albúmina de suero humano (HSA) al 0,1 %. Almacene el producto a una temperatura de 2–8° C
4 × 107 gránulos/ml.
Descripción Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads
Para utilizar con (aplicación) Activación y expansión celular, análisis celular, aislamiento y expansión celular, activación y expansión de células humanas
Material Poliestireno magnético
Tipo de producto Activador de células T humanas CD3/CD28
Para utilizar con (equipo) DynaMag™ Magnet
Especie del huésped Ratón
Tecnología de aislamiento Dynabeads Untouched o Dynabeads FlowComp
Línea de productos DYNAL, Dynabeads
Cantidad 0,4 mL
Reactividad Humano
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Funcionalidad de superficie Epoxi
Especies diana Humano
Uniformidad Monosized 4.5 μm (CV <5%)
Volumen (métrico) 0,4 mL
Diámetro (métrico) 4,5 μm
Estado normativo For Research Use Only