Learn More
Gibco™ DPBS, powder, no calcium, no magnesium
Descripción
Este DPBS se ha modificado de la siguiente manera:
| Sin |
| • Calcio |
| • Magnesio |
| • Rojo de fenol |
Está disponible la formulación completa.
Uso previsto del producto
para uso de diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El DPBS Gibco® se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según las normas ISO 13485.
Las formas en polvo del medio de cultivo celular Gibco® requieren suplementos de bicarbonato sódico, un ajuste del pH y filtración en el momento de la preparación (consulte el protocolo para obtener más detalles).
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Fabricado en unas unas instalaciones con buenas prácticas de fabricación en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Instalaciones registradas en FDA como fabricante de productos sanitarios. Certificadas según la norma ISO 13485
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamíferos |
| pH | entre 7,2 y 7,7 |
| Forma física | Polvo |
| Línea de productos | Gibco |
| Cantidad | 10 L |
| Tipo de solución | Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco |
| Incluye | Sin piruvato sódico |
| Calidad de fabricación | cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
| Osmolalidad | 265 - 310 mOsm/kg |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.