Learn More
Gibco™ DPBS, calcio, magnesio, glucosa, piruvato
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10563673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10563673 1000 mL 1 litro
11560486 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10563673 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 14287072
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La solución salina equilibrada se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos.
  • La solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) es una solución salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos.
  • Por lo general, se emplean formulaciones con calcio y magnesio como medio de transporte o para la preparación de reactivos.
  • Almacenar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C
Modificado de la siguiente manera
  • Con: calcio, magnesio, glucosa y piruvato sódico
  • Sin: rojo de fenol
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS)
Concentración 1X
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Forma física Líquido
Línea de productos Gibco
Cantidad 1000 mL
Tipo de solución Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco
Esterilidad Estéril con filtro
Incluye Piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard