Learn More
Descrizione
Dulbecco's phosphate-buffered saline (DPBS) is a balanced salt solution used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue samples, diluting cells for counting, and preparing reagents. Formulations with calcium and magnesium are generally used as transport media or for reagent preparation. We offer a variety of Gibco™ DPBS formulations for a range of cell culture applications.
- La solución salina equilibrada se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos.
- Por lo general, se emplean formulaciones con calcio y magnesio como medio de transporte o para la preparación de reactivos.
- Almacenar entre 2 °C y 8 °C
Modificado de la siguiente manera:
- Sin: calcio, magnesio
- Sin: rojo de fenol
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) |
| Concentración | 1X |
| Para utilizar con (aplicación) | Lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o muestras de tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. |
| pH | entre 7,0 y 7,2 |
| Forma física | Líquido |
| Línea de productos | Gibco |
| Cantidad | 100 mL |
| Tipo de solución | Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Incluye | Sin piruvato sódico |
| Vedi altri risultati |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.