Learn More
Gibco™ DPBS (10X), sin calcio, sin magnesio
Código de producto. 15217168 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15217168 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15217168 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 14200075
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La solución salina equilibrada se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos
Dulbecco's phosphate-buffered saline (DPBS) is a balanced salt solution used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue samples, diluting cells for counting, and preparing reagents. Formulations without calcium and magnesium are required for rinsing chelators from the culture before cell dissociation. Concentrated forms of Gibco™ DPBS require pH adjustment and filtration at the time of preparation (see protocol for details).
Es necesario realizar formulaciones de solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) sin calcio ni magnesio para enjuagar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular. Esta DPBS concentrada 10X se ha modificado de la siguiente manera: sin calcio, magnesio ni rojo de fenol. Sin material de origen animal. Formulación completa disponible. Las formas concentradas de HBSS Gibco requieren el ajuste del pH y la filtración en el momento de la preparación.
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS)
Color Transparente
Concentración 10X
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
pH 6,7 - 7,0
Forma física Líquido
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Tipo de solución Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco
Esterilidad Estéril con filtro
Incluye Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Método de esterilización Sterile-filtered
Osmolalidad 2630 - 3000 mOsm/kg
Grado Cell Culture
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.