Learn More
Gibco™ DMEM, sin glucosa, sin glutamina, sin rojo fenol
Código de producto. 12307263 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12307263 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 12307263 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1443001
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Apoya el crecimiento de varias células de mamíferos
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) is a widely used basal medium for supporting the growth of many different mammalian cells. Cells successfully cultured in DMEM include primary fibroblasts, neurons, glial cells, HUVECs, and smooth muscle cells, as well as cell lines such as HeLa, 293, Cos-7, and PC-12. We offer a variety of Gibco™ DMEM modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
This DMEM is modified as follows:
Without: Glucose, Sodium Pyruvate, HEPES, L-glutamine, Phenol Red
The complete formulation is available.
DMEM is unique from other media as it contains 4 times the concentration of amino acids and vitamins than the original Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM was originally formulated with low glucose (1 g/L) and sodium pyruvate, but is often used with higher glucose levels, with or without sodium pyruvate.
Product Use
For Research Use Only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
DMEM contains no proteins, lipids, or growth factors. Therefore, DMEM requires supplementation, commonly with 10% Fetal Bovine Serum (FBS). DMEM uses a sodium bicarbonate buffer system (3.7 g/L) and therefore requires a 5-10% CO2 environment to maintain physiological pH.
Certifications
ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, 293, Cos-7 y PC-12
Tipo de célula Fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco)
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Bicarbonato sódico
Sin aditivos Sin glucosa, Sin glutamina, Sin HEPES, Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteja el producto de la luz.
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación