Learn More
Gibco™ DMEM, polvo, bajo nivel de glucosa, piruvato
Código de producto. 10276232 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 L
50 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10276232 10 L cada uno
10144602 50 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10276232 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 31600083
Enfoque en las terapias regenerativas
Usar código promocional 28027
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Requires
Suplementación
Se utiliza como medio basal para favorecer el crecimiento de muchas células de mamífero diferentes. El DMEM Gibco™, en polvo, con bajo contenido en glucosa, piruvato y tampón sin bicarbonato sódico se utiliza en aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares.
  • El medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) se utiliza ampliamente como medio basal para favorecer el crecimiento de numerosas células de mamíferos diferentes.
  • Las células cultivadas con éxito en el DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12.
  • Almacenar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C
Modificado de la siguiente manera:
  • Con: Bajo contenido en glucosa, L-glutamina, piruvato sódico, rojo fenol
  • Sin: Bicarbonato sódico, HEPES
Uso de DMEM
  • El DMEM es único con respecto a otros medios, ya que contiene 4 veces la concentración de aminoácidos y vitaminas que el medio esencial mínimo de Eagle.
  • Se formuló originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, y con o sin piruvato sódico.
  • El DMEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento; por lo tanto, requiere suplementación, comúnmente con 10 % de Suero Bovino Fetal (SBF).
  • El DMEM utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (3,7 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
  • Las formas de polvo del medio de cultivo celular Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, 293, Cos-7 y PC-12
Tipo de célula Fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso
Clasificación Libre de material de origen animal
Formulario Polvo
Tipo de producto DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco)
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Bajo nivel de glucosa, Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin HEPES, Sin bicarbonato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 10 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: 2-8 °C.
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.