Descripción
CultureOne Supplement enhances the differentiation of neural stem cells (NSCs) to neurons and can be used with primary rodent neurons or psc-derived neurons. A superior alternative to anti-mitotic agents like Ara-C or mitomycin C, CultureOne Supplement not only eliminates more than 75% of contaminating neural progenitor cells with minimal cell death, it also accelerates neuronal maturation. Using CultureOne Supplement in neuronal differentiation medium for two weeks yields more mature, functional neurons, reduces cell clumping, and allows maintenance of robust cultures for over a month.
Cada vial de suplemento CultureOne contiene un reactivo líquido 100x de 5 ml que puede añadirse fácilmente a cualquier medio convencional de diferenciación neuronal, como el medio neurobasal con suplementos B-27. Después de dos semanas de diferenciación con el suplemento CultureOne, este se puede eliminar y los cultivos resultantes contendrán considerablemente menos células progenitoras durante 5 semanas o más.
Ensayos posteriores mejorados
El análisis de neuronas derivadas de NSC puede ser difícil debido a la presencia de células progenitoras de crecimiento excesivo en el cultivo. Estas células invasivas pueden hacer que los experimentos de adquisición de imágenes y electrofisiología sean un desafío y poner en duda la relevancia fisiológica de los ensayos de expresión génica. El suplemento CultureOne reduce la proliferación de células progenitoras, proporcionando una población de células neuronales más limpia y relevante, lo que mejora significativamente la experiencia y el resultado del ensayo.
Maduración acelerada de neuronas diferenciadas
Con el suplemento CultureOne, las neuronas derivadas de NSC expresan marcadores fisiológicos maduros más rápido y desarrollan neuritas más largas que con los cultivos neuronales derivados de NSC sin tratar. Las neuronas tratadas con el suplemento CultureOne también expresan un número significativamente mayor de canales de iones de calcio dependientes del voltaje, que son un marcador importante de la madurez y excitabilidad neuronales.
Cultivo más prolongado de neuronas derivadas de NSC
Para experimentos que requieren que las neuronas derivadas de NSC maduren durante largos periodos de tiempo, el suplemento CultureOne permite el mantenimiento de neuronas enriquecidas y diferenciadas durante 5 semanas o más de manera eficiente. En cambio, los métodos convencionales de diferenciación tienen como resultado la proliferación de células progenitoras neuronales, que tienden a agruparse y hacen que el cultivo se desprenda de la placa.
Para protocolos establecidos que usan el suplemento N-2, consulte nuestro manual de protocolos de neurobiología Gibco.
Vea las publicaciones que utilizan productos de neurobiología Gibco en nuestra CellCite Gibco.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de -5 a -20 °C) y proteger de la luz. |
| Descripción | Células neuronales, sin suero |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Media Broth |
| Línea de productos | CultureOne |
| Cantidad | 5 mL |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Probado para | Endotoxinas, esterilidad |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.