Learn More
Gibco™ Trypsin Neutralizer Solution
Código de producto. 11654862 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11654862 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11654862 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor R002100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Solución salina estéril tamponada con fosfato
Contiene (1X) que contiene suero de ternero como inhibidor de la tripsina.
Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo celular epitelial corneal, cultivo de fibroblastos, cultivo de queratinocitos, cultivo celular endotelial de vasos grandes, cultivo celular de mamíferos, cultivo celular epitelial mamario, cultivo de melanocitos, cultivo celular endotelial microvascular, cultivo celular primario, cultivo celular de músculo liso
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento menos 20 grados C
Tipo de célula Células de mamíferos
Concentración 1X
Tipo de producto Inhibidor de la tripsina
Esterilidad Estéril con filtro
pH 7,4
Línea de productos Cascade Biologics
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente