Descripción
Solución salina tamponada con fosfato (1X) estéril que contiene soja purificada como inhibidor de tripsina.
Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo celular epitelial corneal, cultivo de queratinocitos, cultivo celular de mamíferos, cultivo celular epitelial mamario, cultivo celular primario
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | menos 20 grados C |
| Tipo de célula | Célula de mamífero |
| Clasificación | Libre de material de origen animal |
| Concentración | 1X |
| Tipo de producto | Inhibidor de la tripsina |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| pH | 7,4 |
| Línea de productos | Cascade Biologics |
| Cantidad | 100 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |