Learn More
Invitrogen™ Gibco™ Bottle, 1000 mL
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10080738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
60 frascos
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
10080738 60 frascos paquete de 60
1 options
Código de producto. 10080738 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 10341001
Frasco Gibco™, 1000 ml
Frascos estériles y vacíos GIBCO de 1000 ml para su uso en investigación de cultivos celulares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 l
Material PET
Cantidad 60 frascos
Esterilidad Estéril
Línea de productos Gibco
Contenido y almacenamiento Frascos estériles de 60 x 1000 ml irradiados a un nivel de esterilidad de 10^-6. Almacenar a temperatura ambiente
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Boca Ancha
Tipo de producto Frasco