Learn More
Gibco™ Medio basal Eagle (BME)
Código de producto. 15470604 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470604 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15470604 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 21010046
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Requires
Suplementación
Se utiliza ampliamente como medio basal sintético para favorecer el crecimiento de muchas células de mamífero diferentes.
Basal Medium Eagle (BME) is a widely used synthetic basal medium for supporting the growth of many different mammalian cells. BME was originally developed by Harry Eagle for HeLa cells and mouse fibroblasts, when he discovered the minimum requirements for cell growth in vitro. BME has since been used for other human lines, including WI-38 and MRC-5.
This BME is manufactured as follows:
  • With: Phenol Red
  • Without: L-glutamine, HEPES
The complete formulation is available.
BME contains eight B vitamins, the ten essential amino acids, plus cystine, tyrosine, and glutamine. There are a number of modifications of BME: Minimal Essential Medium, Glasgow's Medium and Dulbecco's Modified Eagle's Medium. This BME formulation contains Earle's salts for use in a CO2 incubator.
BME contains no proteins, lipids, or growth factors. Therefore, BME requires supplementation, commonly with 10% Fetal Bovine Serum (FBS). BME uses a sodium bicarbonate buffer system (2.2 g/L) and therefore requires a 5-10% CO2 environment to maintain physiological pH.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, fibroblastos de ratón, WI-38 y MRC-5
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio basal Eagle (BME)
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Bajo nivel de glucosa, Rojo de fenol
Sin aditivos Sin glutamina, Sin HEPES, Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.