Learn More
Gibco™ Suplemento B-27™ Plus (50X)
Código de producto. 15717988
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
15717988 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 15717988 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A3582801
El suplemento B-27 Plus es la siguiente generación de producto de cultivo celular neuronal más citado, el suplemento B-27
El suplemento B-27 Plus es un suplemento sin suero que proporciona la tasa más alta de supervivencia in vitro de neuronas derivadas de células madre humanas y de roedores primarios cuando se utiliza con el medio Neurobasal Plus. El suplemento B-27 Plus ofrece una formulación optimizada, un proceso de fabricación mejorado y un control de calidad más estricto de las materias primas y el producto final. Estas mejoras permiten la tasa más alta de supervivencia de células neuronales, mejora de la actividad electrofisiológica y aumenta la madurez funcional frente a otros sistemas de medios de cultivo de células neuronales.
El suplemento B-27 Plus, cuando se combina con el medio Neurobasal Plus, ofrece:
  • Tasa de supervivencia un 50 % más alta, como mínimo, de neuronas de ratas primarias que con el suplemento clásico B-27 y el medio neurobasal
  • Tasa de supervivencia más alta de neuronas derivadas de células madre humanas, de ratón y rata primarios que otros sistemas de medios neuronales libres de suero disponibles comercialmente
  •  Mejora de la actividad electrofisiológica y la madurez: actividad espontánea más uniforme, estable y sincronizada en neuronas de roedores primarios después de 10 días que con el medio neuronal BrainPhys™
  •  Acelera el crecimiento de neuritos y aumenta el número de punciones sinápticas positivas
Disponible como suplemento 50X de 10 ml, el suplemento B-27 Plus puede sustituir sin problemas otros suplementos de cultivo de células neuronales, como el suplemento clásico B-27. El sistema de cultivo neuronal B-27 Plus también está disponible para su compra y consta del suplemento B-27 Plus y un medio Neurobasal Plus, con lo que ofrece una valiosa solución todo en uno útil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar entre – 5 y – 20 °C. Proteja el producto de la luz.
Tipo de célula Células neuronales
Clasificación Sin suero
Concentración 50 X
Tipo de cultivo Cultivo de células de mamífero
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento de cultivo celular
Nivel de suero Sin suero
Esterilidad Estéril
Línea de productos B-27
Cantidad 10 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Probado para Endotoxinas, rendimiento, esterilidad