Learn More
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium
Código de producto. 10620186 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 set
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10620186 1 set 1 set
1 options
Código de producto. 10620186 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12558011
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Parte del kit usado para preparar un medio completo Gibco AmnioMAX C-100 totalmente suplementado desarrollado para cultivo a corto plazo de células del líquido amniótico humano para estudios citogenéticos y procedimientos de diagnóstico in vitro
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium is a kit used to prepare a fully-supplemented medium developed for the short term culture of human amniotic fluid cells for cytogenetic studies and in vitro diagnostic procedures.
Formato listo para usar
El medio completo Gibco AmnioMAX C-100 es un kit de dos partes para la preparación de un medio completo que no requiere suplementos adicionales. El medio completo puede almacenarse a 2-8° C durante un máximo de diez días.
  • Calidad y pruebas de rendimiento
  • Cada lote del medio completo Gibco AmnioMAX C-100 se ha probado en un laboratorio de citogenética de referencia certificado en EE. UU. para garantizar un rendimiento superior en todo momento
  • Las muestras de líquido amniótico humano primario agrupadas se cultivan durante seis días en el medio completo Gibco AmnioMAX C-100 antes de medir el número total de colonias y el número total de colonias mitóticas
  • Además, cada lote se somete a pruebas de esterilidad, pH y osmolalidad
  • Formulación única y optimizada
  • El medio completo Gibco AmnioMAX C-100 contiene suero bovino fetal (SBF), gentamicina y L-glutamina para maximizar la fijación y el crecimiento celular
  • Cuenta con un sistema de amortiguación mejorado que proporciona una mayor estabilidad del pH durante las manipulaciones de los cultivos
Líquido amniótico y cultivo de vellosidades coriónicas, análisis celular, cultivo celular, proliferación celular, viabilidad celular, proliferación y función, clínica, investigación clínica y traslacional, citogenética, cultivo de células de mamífero
Compliance
El medio Gibco AmnioMAX™ C-100 se fabrica en instalaciones bajo buenas prácticas de fabricación en Grand Island, New York (EE. UU.). Instalaciones registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios. Certificadas según norma ISO13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de célula Células de amniocitos
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio completo
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina
Línea de productos AmnioMAX
Cantidad 1 set
Características ecológicas ACT Ecolabel (Silver)
Antibióticos incluidos Gentamicina
Contenido y almacenamiento Medio basal (90 ml):
Almacenamiento: 2 – 8° C
Envía: Temperatura ambiente
Vida útil: 16Meses a partir de la fecha de fabricación
Suplemento (15 ml):
Almacenamiento: -5 a -20 °C
Envía: Congelado
Vida útil: 16Meses a partir de la fecha de fabricación
Utilice el medio completo en 7–10 días una vez abierto.
Show More Show Less
Para uso diagnóstico in vitro.