Learn More
Gibco™ Medio basal AmnioMAX™ C-100
Código de producto. 10744274 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
90 mL
450 mL
Tamaño de la unidad:
90 ml
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10744274 450 mL cada uno
10538065 90 mL 90 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10744274 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 17001074
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Parte del kit utilizado para preparar el medio totalmente suplementado AmnioMAX C-100 Gibco desarrollado para cultivo a corto plazo de células del líquido amniótico humano para estudios citogenéticos y procedimientos de diagnóstico in vitro
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Basal Medium is part of a kit used to prepare a fully-supplemented Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium developed for the short term culture of human amniotic fluid cells for cytogenetic studies and in vitro diagnostic procedures.
El medio completo AmnioMAX C-100 Gibco es un kit de dos partes para la preparación de un medio completo que no requiere suplementos adicionales.
  • Calidad y pruebas de rendimiento
  • Cada lote del medio completo AmnioMAX C-100 Gibco se ha probado en un laboratorio de citogenética de referencia certificado en EE. UU. para garantizar un rendimiento superior en todo momento
  • Las muestras de líquido amniótico humano primario agrupadas se cultivan durante seis días en el medio completo AmnioMAX C-100 Gibco antes de medir el número total de colonias y el número total de colonias mitóticas
  • Además, cada lote se somete a pruebas de esterilidad, pH y osmolalidad
  • Formulación única y optimizada
  • El medio completo AmnioMAX C-100 Gibco contiene suero bovino fetal (SBF), gentamicina y L-glutamina para maximizar la fijación y el crecimiento celular
  • Cuenta con un sistema de amortiguación mejorado que proporciona una mayor estabilidad del pH durante las manipulaciones de los cultivos
  • Embalaje sostenible
Líquido amniótico y cultivo de vellosidades coriónicas, análisis celular, cultivo celular, proliferación celular, viabilidad celular, proliferación y función, clínica, investigación clínica y traslacional, citogenética, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Gibco AmnioMAXC-100 Basal Medium is manufactured at a cGMP compliant facility, located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Célula de amniocitos
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio basal de células de líquido amniótico
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES)
Línea de productos AmnioMAX
Cantidad 450 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Características ecológicas ACT Ecolabel (Silver)
Especie Humano
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 16 meses a partir de la fecha de fabricación. Use el medio completo en un plazo de 7 a 10 días una vez abierto.
Mostrar más Mostrar menos
Uso previsto del producto: Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.