Learn More
Gibco™ Agarosa (4 %)
Descripción
- El gel de agarosa al 4 % se derrite a una temperatura entre 65 y 70 °C y permanece fluido a 37 °C.
- Cuando se diluye con un medio concentrado de cultivo celular de insectos, la agarosa Gibco™ al 4 % produce un gel lo suficientemente firme como para inmovilizar las infecciones locales, pero lo suficientemente dúctil como para permitir la eliminación eficaz de placas para la expansión clonal
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: de 2 a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
| Tipo de célula | Células de mamíferos |
| Concentración | 0,04 |
| Formulario | Gel |
| Tipo de producto | Agarosa |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Esterilizado en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de placa |
| Cantidad | 40 mL |
| Notas | No para electroforesis |
| Mostrar más |