Learn More
Gibco™ Tampón de lisis ACK
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11509876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
11509876 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11509876 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1049201
Se utiliza para la lisis de eritrocitos en muestras que contienen leucocitos, como médula ósea, capas leucocitarias y sangre completa tratada con EDTA.
  • Cantidad: 100 ml
  • Se fabrica en instalaciones que cumplen con las prácticas recomendadas de fabricación actuales, que se encuentran ubicadas en Grand Island, Nueva York, y que se han registrado en la FDA como fabricante de productos sanitarios y certificadas conforme a la norma ISO 13485
Cultivo celular, clínica, investigación clínica y traslacional, citogenética, cariotipado, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de lisado
Forma física Mediciones
Línea de productos Gibco
Cantidad 100 mL
Esterilidad Estéril con filtro
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenylsilanediol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenylsilanediol